Learn More
(S)-(+)-Leucine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15890201
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15890201 25 g 25g
15800211 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15890201 Supplier Sigma-Aldrich Supplier No. 8160090025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 131.17
Spécification
Melting Point 270°C to 340°C (Decomposition)
MDL Number MFCD00002617
Synonym (S)-(+)-Leucine, Leu, (S)-(+)-Leucine
Density 1.17 g/cm3 at 20°C
Quantity 25 g
Chemical Name or Material (S)-(+)-Leucine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.