Learn More
S-Ethylglutathione, TRC
Artikelnummer. 30376993
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30376993 5 mg
30381392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9185005MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24425-52-3
Molecular Formula C12 H21 N3 O6 S
Molecular Weight (g/mol) 335.38
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-ethylsulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Formula Weight 335.1151
Chemical Name or Material S-Ethylglutathione
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.