Learn More
(S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 10891881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
10891881 1 g 1g
10607230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10891881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436520010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 334618-07-4
Molecular Formula C5H14Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 173.08
MDL Number MFCD03427036
InChI Key GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
PubChem CID 16218278
SMILES Cl.Cl.NC1CCCNC1
Spécification
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 217.2°C to 217.9°C
Color White
Elemental Analysis 33.31 to 36.09% C, 15.53 to 16.83% N
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Specific Rotation +15° to +25° (20°C, 589nm) (c=1, water)
IUPAC Name piperidin-3-amine dihydrochloride
Formula Weight 173.09
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.