Learn More
Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution, Ru 1.5% w/v
Product Code. 11357477
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
1000mL
250mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11357477
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012630.AD
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 34513-98-9
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate used as a catalyst in various reactions namely hydrogenation, carbonylation, hydrosilylation, hydrofomylation, C-X coupling (eg Heck, Suzuki, Stille) and chiral catalysis reactions. It is also used in the production of thick-film resistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34513-98-9
MDL Number MFCD00016313
Spécification
Color Red to Brown
Linear Formula Ru(NO)(NO3)3
UN Number UN3093
Concentration Ru 1.5% w/v
Density 1.07 g/mL
Solubility Information Miscible with cold water.
Formula Weight 317.09
Odor Acidic
Quantity 50 mL
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis