Learn More
Rutaecarpine, MedChemExpress
Product Code. 16494767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16494767 50 mg 50mg
16458878 10 mg 10mg
16439006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16494767 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN0147
MedChemExpress Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Specifica
Chemical Name or Material Rutaecarpine
CAS 84-26-4
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H13N3O
Quantity 50 mg
Synonym Rutecarpine
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (174.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)=NC5=C1C=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 287.32
Formula Weight 287.32
Percent Purity 99.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.