Learn More
Brady™ Rugged Reinforced Nylon Safety Padlocks
Product Code. 11721386
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Brown
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Width (Metric):
38 mm
Unit Size:
Pack of 6
Product Code. 11721386
Brand: Brady™ 813595
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Brady™ Standard Safety Padlocks with Steel Shackle are the ultimate locks for all safety and security needs, and are precision-machined for better tamper resistance.
  • Unique cylinder is insulated to protect workers from shocks when key is inserted
  • Six-pin precision-machined for more unique key cuts and better tamper resistance
  • Reserved, paracentric keyway provides optimal security
  • Special design prohibits the key from being released until the padlock shackle is closed
  • Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
  • Non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
  • One key supplied with each lock
  • Key retaining - key will not release until the padlock shackle is securely closed
Specifications
Product Type Safety Padlocks
Alternate Part Number SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BLACK 6/PAC
Color Black
Material Reinforced Nylon
Description Safety Padlocks - Nylon Shackle
Diameter (Metric) Shackle 6.5 mm
Dimensions (L x W) 38.00 x 86.50 mm
Height (Metric) 86.5 mm
Height (Metric) Shackle 38.00 mm
No. of Pins 6
Quantity 6/Box
Width (Metric) 38 mm
Width (Metric) Shackle 33 mm
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt