Learn More
Rubidium perchlorate, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11341728
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11341728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011628.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A perchlorate oxidizing agent. Rubidium perchlorate as chosen because its precipitation provides an excellent separation from strontium and since it is also an accepted weighing form for rubidium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13510-42-4
Molecular Formula ClO4Rb
Molecular Weight (g/mol) 184.914
MDL Number MFCD00016294
InChI Key NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 23673707
IUPAC Name rubidium(1+);perchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Specifica
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
UN Number UN1481
Solubility Information Soluble in water (180mg/ml at 100°C).
Formula Weight 184.94
Percent Purity 99.5%
Odor Odorless
Refractive Index 1.4701
Sensitivity Hygroscopic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Rubidium perchlorate, Anhydrous
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato