Learn More
Rubicon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen Rubicon
Concentration 0.47 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16851035
View Documents
Proteintech
21444-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16841035
View Documents
Proteintech
21444-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Two Beclin-1-interacting proteins, the run domain Beclin-1 interacting and cysteine-rich containing protein (Rubicon) and ATG14L, reciprocally regulate autophagy at different stages. Knockdown of Rubicon caused enhancement of autophagy while that of ATG14L caused a defect in autophagosome formation. Rubicon functions as part of a Beclin-1-PIK3C3-containing autophagy complex and is also an essential, positive regulator of the NAPDH oxidase complex. Upon microbial infection or TLR2 activation, Rubicon interacts with the CYBA subunit of the NAPDH oxidase complex, leading to a burst of reactive oxygen species and inflammatory cytokines.
Specifications
Specifications
Rubicon
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q80U62, Q92622
100502698, 303885, 9711
Rubicon Fusion Protein Ag13715
Primary
-20°C
RUBCN
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Baron, KIAA0226, RUBCN, Rubicon
Rubcn
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis