Learn More
Brand™ Rubber Bellows for Automatic Burettes
Product Code. 10490673 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Color:
Orange
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
10490673 Orange Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10490673 Supplier Brand™ Supplier No. 23400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 NOK
    186.57 NOK / Pack of 1
    Save 10.43 NOK
    5% Off
Estimated Shipment: 27-11-2026
With valve and tubing.
  • Orange colored
  • Single bulb
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Orange
For Use With (Equipment) Automatic Burette
Material Rubber
No. per Pack 1
Includes Tubing, Valve
Type Bellows
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.