Learn More
RPL8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16981-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16896784
  • 1710.33 NOK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L2P family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. In rat, the protein associates with the 5.8S rRNA, very likely participates in the binding of aminoacyl-tRNA, and is a constituent of the elongation factor 2-binding site at the ribosomal subunit interface. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein exist. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
Spécification
Spécification
RPL8
Polyclonal
Unconjugated
RPL8
60S ribosomal protein L8, ribosomal protein L8, RPL8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26961, 26962, 6132
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P62917, P62918, P62919
RPL8
RPL8 Fusion Protein Ag9957
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis