Learn More
RPL5 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30499764 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
Código de producto. Quantity unitSize
30499764 0.1 mL 0.1mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30499764
Marca: Novus Biologicals NBP335906JF525
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
RPL5 Polyclonal antibody specifically detects RPL5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen RPL5
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 525
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DBA6,60S ribosomal protein L5, MGC117339, ribosomal protein L5
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-95 of human RPL5 (NP_000960.2).,, Sequence:, MGFVKVVKNKAYFKRYQVKFRRRREGKTDYYARKRLVIQDKNKYNTPKYRMIVRVTNRDIICQIAYARIEGDMIVCAAYAHELPKYGVKVGLTNY
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6125
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.