Learn More
IKA™ ROTAVISC Standard Spindle
Product Code. 17247549 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Size:
14 x 117 x 14 mm (W x H x D)
16 x 135 x 16 mm (W x H x D)
20 x 117 x 20 mm (W x H x D)
22 x 135 x 22 mm (W x H x D)
32 x 135 x 32 mm (W x H x D)
35 x 135 x 35 mm (W x H x D)
55 x 135 x 55 mm (W x H x D)
8 x 117 x 8 mm (W x H x D)
8 x 135 x 8 mm (W x H x D)
Form:
Cylinder
Disc
Unit Size:
Each
Product Code. Size Form unitSize
17247549 22 x 135 x 22 mm (W x H x D) Disc Each
17277539 20 x 117 x 20 mm (W x H x D) Cylinder Each
17287539 20 x 117 x 20 mm (W x H x D) Disc Each
17297539 14 x 117 x 14 mm (W x H x D) Disc Each
17207549 8 x 117 x 8 mm (W x H x D) Cylinder Each
17217549 55 x 135 x 55 mm (W x H x D) Disc Each
17227549 35 x 135 x 35 mm (W x H x D) Disc Each
17237549 32 x 135 x 32 mm (W x H x D) Disc Each
17257549 16 x 135 x 16 mm (W x H x D) Disc Each
17267549 8 x 135 x 8 mm (W x H x D) Cylinder Each
10 options
Product Code. 17247549
Brand: IKA™ 0025006837
Only null left
Add to basket
Add to basket
Standard spindle designed for use with IKA™ ROTAVISC Viscometers.
  • Quick coupling
  • Hook hitch
  • M2.5 left-handed thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Standard Spindle
For Use With (Equipment) IKA™ ROTAVISC Viscometer
Material AISI 316L
Form Disc
Size 22 x 135 x 22 mm (W x H x D)
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.