Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-L Density Medium
Beschreibung
- RosetteSep™ DM-L is a density gradient medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human lymphocyte populations (CD3+ T cells, CD4+ T cells, CD8+ T cells, and B cells) from whole blood.
- RosetteSep™ DM-L has a density of 1.081 g/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 100 mL |
| Cell Type | B Cells, T Cells |
| For Use With (Application) | Cell Isolation; In Vitro Diagnostic |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?