Learn More
R&D Systems™ RNASE7 Recombinant Protein Antigen
Code produit 18601818 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18601818 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601818 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP252884PEP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 84659
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 32 kDa
Quantity 0.1 mL
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias EC 3.1.27, EC 3.1.27.-, EC 3.1.27.5, MGC133220, ribonuclease 7, ribonuclease, RNase A family, 7, RNase 7, SAP-2, Skin-derived antimicrobial protein 2
Gene Symbol RNASE7
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-52884. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Research Category DNA replication Transcription Translation and Splicing
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein RNASE7
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.