Learn More
Risedronic Acid, Mikromol™
Description
Risedronic Acid
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Risedronic Acid |
| CAS | 105462-24-6 |
| Analyte or Component Names | Risedronic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H11 N O7 P2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC Name | (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?