Learn More
RING1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Spezifikation
Antigen RING1
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16804014
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15037-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16894004
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
15037-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the RING finger family, members of which encode proteins characterized by a RING domain, a zinc-binding motif related to the zinc finger domain. The gene product can bind DNA and can act as a transcriptional repressor. It is associated with the multimeric polycomb group protein complex. The gene product interacts with the polycomb group proteins BMI1, EDR1, and CBX4, and colocalizes with these proteins in large nuclear domains. It interacts with the CBX4 protein via its glycine-rich C-terminal domain. The gene maps to the HLA class II region, where it is contiguous with the RING finger genes FABGL and HKE4.
Spezifikation
Spezifikation
RING1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O35730, Q06587, Q6MGB6
19763, 309626, 6015
RING1 Fusion Protein Ag6763
Primary
-20°C
RING1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Polycomb complex protein RING1, ring finger protein 1, RING1, RING1A, RNF1
RING1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt