Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Prohibition Signs
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 226-DIA 200-B7527 |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| Description | Rigid Polypropylene |
| Diameter (Metric) | 200 mm |
| For Use With (Application) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Thickness | 0.158 mm |
| Width (Metric) | 105 mm |
| Shape | Round |
| Displayed Text | Standing and Parking Prohibited |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?