Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Evacuation Panel Safety Signs
Click to view available options
Displayed Text:
Exit and Emergency Exit Down Arrow
Exit and Emergency Exit Left Arrow
Exit and Emergency Exit Up Arrow
Width (Metric):
10 mm
15 mm
Height (Metric):
210 mm
297 mm
Packungsgröße:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| Description | Rigid Polypropylene |
| Height (Metric) | 210 mm |
| Max. Temperature (Metric) | 120°C |
| Thickness | 0.015 mm |
| Width (Metric) | 10 mm |
| Displayed Text | Exit and Emergency Exit Up Arrow |
| Product Type | Mini Pictograms Hazardous Label |
| Color | White on Green |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur