Learn More
Ribavirin, LoGiCal
Catalog No. 30463294
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30463294 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30463294 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0542.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Ribavirin
CAS 36791-04-5
Analyte or Component Names Ribavirin
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H12 N4 O5
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI Formula InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Solution Type Neat
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Quantity 10 mg
Formula Weight 244.0808 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen