Learn More
Beskrivelse
RhoB Polyclonal specifically detects RhoB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | RhoB |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | ARH6MSTP081, ARHBAplysia RAS-related homolog 6, h6, MST081, oncogene RHO H6, ras homolog gene family, member B, Rho cDNA clone 6, RHOH6RhoB, rho-related GTP-binding protein RhoB |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-190 of human RhoB (NP_004031.1). VPEVKHFCPNVPIILVANKKDLRSDEHVRTELARMKQEPVRTDDGRAMAVRIQAYDYLECSAKTKEGVREVFETATRAALQKRYGSQNGCI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?