Learn More
RG7800 hydrochloride, MedChemExpress
Description
RG7800 hydrochloride is an orally active SMN2 splicing modulator, with EC1.5xs of 23 nM and 87 nM for SMN2 splicing and SMN protein
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | RG7800 hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| Color | Yellow |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H28N6O.xHCl |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | RO6885247 hydrochloride |
| Solubility Information | H2O : ≥ 113.5 mg/mL |
| SMILES | CC1=CC(C2CCN(C)CC2)=CN3C1=NC(C4=NN(C=C(C)N=C5CC)C5=C4)=CC3=O.[xHCl] |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?