Learn More
Brady™ GlobalMark™ Retro-Reflective Tape
Description
- The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | Class 1, Fed. Spec. L-S–300 |
| Description | GlobalMark Retro-Reflective Tape |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Coating | None |
| Color | Orange |
| Finish | Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Plastic |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?