Learn More
Retinol, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
250mg
25mg
500mg
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Orange |
| Quantity | 100 mg |
| Formula Weight | 286.5 |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Retinol, Molecular biology |
Product Content Correction
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur