Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ GeneJET Resuspension Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat No. K0502 and K0503) and may be purchased separately.
Highlights
- The Resuspension Solution should be stored at 4°C and is stable for 6 months.
- After the addition of RNase A, the Resuspension Solution is stable for 6 months when stored at 4°C.
Related Products
- Neutralization Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. R1233)
- Wash Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
- Binding Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
- GeneJET NGS Cleanup Kit (K0851)
- Binding Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2811)
- Prewash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2821)
- Wash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2831)
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
- RNase A (R1253)
- Elution Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
- Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
Specifications
Specifications
| Buffer | Suspension Buffer |
| Content And Storage | Store at room temperature,-20°C |
| Description | Reagent |
| Format | Kit |
| Product Line | GeneJET |
| Product Type | Resuspension Solution |
| Quantity | 70 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?