Learn More
uvex Respirator Face Mask
Product Code. 15335792 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Model:
3220 silv-Air Classic
Classic cup style FFP3
silv-Air c 2200 FFP2
silv-Air c 3310 FFP3
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 15
Pack of 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15335792
missing translation for 'mfr': uvex 8732310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Breathing protection preformed mask
  • Preformed mask
  • Labelled for use with high levels of dust exposure (D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance EN 149, meets the requirements for high dust exposure (D-marking, dolomite dust test), FFP3 protection level
Color White
Design Type Cup/Molded
Disposable Single-use
Filter Type FFP3
Material Polypropylene, Polyester
Product Type Particulate Respirator
Size Regular
With Exhalation Valve Yes
Filter Efficiency FFP3
Model Classic cup style FFP3
Quantity 15/Pk.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.