Beschreibung
- Thick walls of white polystyrene or clear PVC, with crush-resistant turrets at the corners
- Tapered reservoir bottoms and easy-pour spouts to aid full sample recovery
- Stackable, with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking
- 55mL and 100mL volumes, both with 25mL graduation marks
- Sterile versions available
- Gamma-irradiated in an ISO-certified facility
- Individually sealed in Sani-Tear HDPE packets
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White |
| Capacity (Metric) | 55 mL |
| Dimensions (L x W x H) | 145 x 85 x 25mm |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Type | Reagent Reservoir |
| Quantity | 50/Pk. |
| Disposable | Single-use |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?