Learn More
Brady™ Repositionable Continuous Vinyl Cloth Label Tape for M6/M7 Printers
Once applied, CleanLift™ Series Vinyl Cloth Labels are permanent or repositionable.
Brand: Brady™ 174146
Description
- Adhesive and cloth backing offers great holding power, yet allow for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for high print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
- Made of B-498 vinyl material
Specifications
| Not Autoclavable | |
| Repositionable Rubber | |
| White | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +80°C | |
| 0.185 mm | |
| 30 ft. | |
| 0.318 in. | |
| M6C-318-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
| None | |
| Semi-gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 30 ft. | |
| -40°F to +176°F | |
| 0.0073 in. | |
| 30 ft. x 0.318 in. | |
| 9.14 m | |
| 8.08 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.