Läs mer
Läs mer
SCAT Replacement Lid for Funnel MARCO V2.0 - Conductive
Handla allt SCAT Europe Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
Funnel MARCO V2.0
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Replacement lid
- For funnel MARCO, V2.0
- Black
- Electrostatic conductive
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Height (Metric) | 20 mm |
| Color | Blue/White |
| For Use With (Equipment) | Funnel MARCO V2.0 |
| Diameter (English)Top | 140 mm |
| Product Type | Replacement Lid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering