Learn More
Descripción
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | KBF PRO 130 |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Chamber Rack |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 100 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?