Learn More
Beskrivelse
Regucalcin Polyclonal specifically detects Regucalcin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Regucalcin |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | EC 3.1.1.17, Gluconolactonase, GNL, RCsenescence marker protein-30, regucalcin (senescence marker protein-30), Senescence marker protein 30, SMP-30, SMP30regucalcin |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human RGN (NP_004674.1). MSSIKIECVLPENCRCGESPVWEEVSNSLLFVDIPAKKVCRWDSFTKQVQRVTMDAPVSSVALRQSGGYVATIGTKFCALNWKEQSAVVLATVDNDKKNNRFNDGKVDPAGRYFAGTMAEETAPAVLERHQGALYSLFPDHHVKKYFDQVDISNGLDWSLDHKIFYYIDSLSYSVDAFDYDLQTGQISNRRSVYKLEKEEQIPDGMCIDAEGKLWVACYNGGRVIRLDPVTGKRLQTVKLPVDKTTSCCFGGKNYSEMYVTCARDGMDPEGLLRQPEAGGIFKITGLGVKGIAPYSYAG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?