Beschreibung
Reg1B Polyclonal specifically detects Reg1B in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Reg1B |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | lithostathine-1-beta, Pancreatic stone protein 2, pancreatic threadprotein), PSPS2PSP-2, regenerating islet-derived 1 beta, Regenerating islet-derived protein 1-beta, Regenerating protein I beta, REGH, REGLREG-1-beta, secretory pancreatic stone protein 2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Reg1B (Accession#: NP_006498.1; Met 1-Asn 166) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?