Beschreibung
Reg1A Monoclonal specifically detects Reg1A in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Reg1A |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 431202 |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | ICRF, Islet cells regeneration factor, Islet of Langerhans regenerating protein, lithostathine-1-alpha, P19, pancreatic stone protein, secretory, Pancreatic thread protein, protein-X, PSP, PSPS, PSPS1, PTP, REG, REG-1-alpha, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, Regenerating protein I alpha |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human Reg1A, Gln23-Asn166, Accession # P05451 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?