Learn More
Kautex™ Red Polypropylene Screw Closures
Beskrivning
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Red |
| Includes | Tamper Evident Ring and Polyethylene Foam Insert |
| Material | Polypropylene |
| Liner Material | Polyethylene Foam Insert |
| Product Type | Screw Cap |
| For Use With (Equipment) | 250/350 mL Bottle |
| Diameter (Metric) | 45 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?