Learn More
RECQL5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12468-2-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16850194
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
RECQL5 gene ontology annotations related to this gene include cellular response to camptothecin; chromosome separation; DNA duplex unwinding; DNA recombination; DNA repair; DNA replication; double-strand break repair via homologous recombination; mitotic sister chromatid segregation; negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination; negative regulation of mitotic cell cycle; negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter; replication-born double-strand break repair via sister chromatid exchange; response to X-ray.
Spécification
Spécification
RECQL5
Polyclonal
Unconjugated
RECQL5
ATP dependent DNA helicase Q5, DNA helicase, RecQ like type 5, RecQ protein like 5, RECQ5, RECQL5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
170472, 287834, 9400
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D4ACP5, O94762, Q8VID5
Recql5
RECQL5 Fusion Protein Ag3145
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis