Description
Calcium binding proteins are implicated as being a helper molecule in aberrant tissue growth of tumors. Recoverin is a neurologically important calcium binding protein, involved in tumor pathology. It is conserved across species and there are indications of several isoforms of this molecule. Recoverin antibodies are a useful tool for distinguishing between pineal gland-derived tissue and the surrounding tissue of the brain. They can also be used to accurately determine maligt tissue in this location of the brain. In pineal tumor tissue, the normal tissue staining pattern is lost, indicating the tissue′s loss of this protein.
Specifications
Specifications
| Antigen | Recoverin |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.28 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | RCVRN |
| Gene Accession No. | P34057, P35243 |
| Gene Alias | Protein CAR, RCV1, RCVRN, recoverin |
| Gene Symbols | RCVRN |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?