Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein
Beschreibung
The Recombinant Viral Dengue Virus 3 NS1 Protein is derived from HEK293.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q6YMS4 |
| Characterization | Bioactivity not tested |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Molecular Weight (g/mol) | 41kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived viral Dengue Virus 3 NS1 protein Asp774-Ala1125,with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?