Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0103 and CTK0104, Proteintech ChromoTek
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG1, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG1 with high affinity & specificity.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Recombinant VHH |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CTK0103 and CTK0104 |
| Conjugate | Alexa Fluor 568 |
| Host Species | Alpaca |
| Quantity | 10 μL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Mouse |
| Content And Storage | Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?