Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Beschreibung
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Recombinant VHH |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CTK0101 and CTK0102 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Host Species | Alpaca |
| Quantity | 10 μL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Human, Rabbit |
| Content And Storage | Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?