Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Streptolysin Protein
Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | ELISA |
| Formulation | Tris buffered saline |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Requirements | Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | Slo, Thiol activated cytolysin |
| Conjugate | Unconjugated |
| Species | Bacteria |
| Recombinant | Recombinant |
| Form | Purified |
| Protein | Streptolysin |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur