Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV Spike S1 Subunit Fc Chimera Protein
Description
Recombinant SARS-CoV Spike S1 Subunit Fc Chimera (Catalog # 10782-CV) binds Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ) in a functional ELISA.
Spécification
Spécification
| Accession Number | YP_009825051.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 127-141 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 99 kDa |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived sars-cov Spike S1 Subunit protein SARS-CoV Spike S1 Subunit (Ser14-Leu666) (N-terminus) Accession # YP_009825051.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | SARS-CoV-2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?