Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | NP_201582.2 |
| Gene ID (Entrez) | 94352 |
| Name | LOXL2 / Lysyl oxidase homolog 2 Protein |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | Loxl2 |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Mouse |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido