Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tektin-5 Protein
Product Code. p-7154687
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16012121
Marca: enQuireBio™ QP8007ec10ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tektin-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Accession Number NP_653275.1
Gene ID (Entrez) 146279
Name Tektin-5 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol TEKT5
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence MEFLGTTQTA SYCGPKKCCG LTSLPAVQAP VIQECYQPYY LPGYRYLNSW RPSLFYKIAN VQTCPDESTS TLRPPTILPT LRSALFSRYS PHDWDQSNQL QVRGAEASRL WASRLTDDSM RLLQDKDQLT HQMQEGTCRN LGQRLSDIGF WKSELSYELD RLLTENQNLE TVKRRLECAA NEVNCPLQVA LECLYHREKR IGIDLVHDNV EKNLIREVDL LKCCQEQMRK LAQRIDIQMR DNRDAQHVLE RDLEDKSSAQ CIDEKCFNLR NTSDCISFFH GMEKIDGTIS VPETWAKFSN DNIKHSQNMR ANSIQLREEA EHLFETLSDQ MWRQFTDTNL AFNARISEVT DVKNKLQTQL AKTLQEIFQA ENTIMLLERS IMAKEGPLKV AQTRLECRTR RPNMELCRDI PQLKLVNEVF TIDDTLQTLK LRLRETQDTL QLLVMTKCRL EHELAIKANT LCIDKEKCMG MRKTFPCTPR LVGHT
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato