Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-AA, Animal-Free Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P04085.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 5154 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. theroretical: 14 kDa (monomer) |
| Quantity | 10 μg |
| Source | E. coli-derived human PDGF-AA protein Ser87-Thr211, with and without an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, ≤ -20°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gene Alias | PDGF1, PDGF-A, PDGFAA |
| Gene Symbol | PDGFA |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?