Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C4) Protein
Code produit 18788599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18788599 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18788599 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 9579LR020
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
R&D Systems™ Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C4) Protein CF is a large type I transmembrane cell surface protein.
The Recombinant Human Megalin/LRP-2 (C4) Protein is derived from NS0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number P98164
For Use With (Application) Flow Cytometry
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gene ID (Entrez) 4036
Molecular Weight (g/mol) 52 kDa
Name calcium sensor protein, DBS, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP2, LRP-2, megalin
Quantity 20 μg
Source Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Megalin/LRP2 protein Pro3510-Lys3964,with a C-terminal 6-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Conjugate Unconjugated
Species Human
Reconstitution Reconstitute at 250μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >80%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.