Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MED12 GST (N-Term) Protein
Code produit 18609030 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18609030 10 μg 10µg
18635680 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609030 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00009968Q0110UG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 9968
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 38.17 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias ARC240, CAG repeat protein 45, CAGH45trinucleotide repeat containing 11 (THR-associated protein, 230kDa subunit), HOPAFGS1, KIAA0192FG syndrome 1, mediator complex subunit 12OPA-containing protein, OKSsubunit 12 homolog, thyroid hormone receptor-associated protein, 230 kDa subunit, Trap230, TRAP230mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 12 homolog (S. cerevisiae), trinucleotide repeat containing 11 (THR-associated protein, 230 kDa subunit), Trinucleotide repeat-containing gene 11 protein
Gene Symbol MED12
Research Category Signal Transduction, Vision
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein MED12
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.