Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-6 Protein
Product Code. 18776806
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
200 μg
25 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
200µg
25µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18776806
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 206IL025/CF
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A New rh IL-6 is Available! The new protein has ∼2 fold better activity and is HEK293 expressed!
Measured in a cell proliferation assay using T1165.85.2.1 mouse plasmacytoma cells. Nordan, R.P. et al. (1987) J. Immunol. 139:813. The ED50 for this effect is 0.2-0.8 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number Q75MH2
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl.
Gene ID (Entrez) 3569
Molecular Weight (g/mol) M.W. theroretical: 20.9 kDa
Name IL-6
Quantity 25 μg
Source E. coli-derived human IL-6 protein Pro29-Met212
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Gene Symbol IL6
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Reconstitution Reconstitute at 100 to 200 μg/mL in sterile PBS.
Purity or Quality Grade >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protein IL-6
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado