Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-27 Ra/WSX-1/TCCR Fc Biotin Protein, CF
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Biotinylated Recombinant Human IL-27 R alpha /WSX-1/TCCR Fc Chimera (Catalog # BT1479) binds Recombinant Human IL-27 (Catalog # 2526-IL/CF ) with an ED50 of 12.0-160 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 9466 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-observed: 95-110 kDa, under reducing conditions, MolecularWeight-theroretical: 79 |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived human IL-27 R alpha/WSX-1/TCCR protein Human IL-27Ra (Gly34-Lys516) (N-terminus) Accession # Q6UWB1.2 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | class I cytokine receptor, CRL1IL-27R, Cytokine receptor-like 1, IL-27 R alpha, IL27R, IL27R alpha, IL27RA, IL-27RA, IL-27R-alpha, interleukin 27 receptor, alpha, interleukin-27 receptor subunit alpha, TCCR, TCCRIL-27 receptor subunit alpha, T-cell cytokine receptor type 1, Type I T-cell cytokine receptor, WSX-1, WSX1IL-27R subunit alpha, zcytor1 |
| Conjugate | Biotin |
| Reconstitution | Reconstitute at 500 μg/mL in PBS. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?