Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-10 Protein
Description
Measured in a cell proliferation assay using MC/9-2 mouse mast cells. Thompson-Snipes, L. et al. (1991) J. Exp. Med. 173:507. The ED50 for this effect is 0.075-0.750 ng/mL.
Specifications
Specifications
| Accession Number | P22301 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
| Gene ID (Entrez) | 3586 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.6 kDa |
| Quantity | 10 μg |
| Source | <EM>Spodoptera frμgiperda</EM>, <EM>Sf</EM> 21 (baculovirus)-derived human IL-10 protein Ser19-Asn178 |
| Storage Requirements | Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?