Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CXCL7/NAP-2 Protein
Codice prodotto. 18198590
Click to view available options
Quantity:
10 μg
50 μg
Formulation:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
Dimensione della confezione:
10µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18198590
Marca: R&D Systems™ 393NP050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human CXCL7/NAP-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CXCL7/NAP-2 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 5473
Molecular Weight (g/mol) 7.6 kDa
Name CXCL7/NAP-2
Quantity 50 μg
Source E. coli-derived human CXCL7/NAP-2 protein Ala59-Asp128
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato