Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Betacellulin Protein, Animal-Free
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells. Rubin, J.S. et al. (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:415. The ED50 for this effect is 0.100-1.50 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | P35070.1 |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 685 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 12-15 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 9.9 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human Betacellulin/BTC protein Asp32-Gln118, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | betacellulin, BTC, probetacellulin |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?